Imprimer
Oxyde de diméthyletain ≥95.0% (P)
Fournisseur: TCI
Danger
D4649-25G D4649-100G
TCIAD4649-25GEA 74.8 EUR
TCIAD4649-25G TCIAD4649-100G
Oxyde de diméthyletain ≥95.0% (P)
Oxyde de diméthyletain
Formule: C₂H₆OSn
MW: 164.78 g/mol
Point de fusion: 395°C
Numéro MDL: MFCD00013838
Numéro CAS: 2273-45-2
EINECS: 218-881-7
ONU: 3146
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with ignition residue) min. 95.0 %