Imprimer
9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (9,10-Diphenylanthracen-2-yl)boronic acid
D4647-200MG D4647-1G
TCIAD4647-200MGEA 48.4 EUR
TCIAD4647-200MG TCIAD4647-1G
9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
9,10-Diphenylanthracene-2-boronic acid
Formule: C₂₆H₁₉BO₂
MW: 374.25 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621110
Numéro CAS: 597553-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 106.0 %