Diethylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D4643-1G
D4643-5G
TCIAD4643-1GEA
44
EUR
TCIAD4643-1G
TCIAD4643-5G
Diethylamine hydroiodide ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Diethylamine hydroiodide
Formule:
C₄H₁₁N |
Numéro CAS:
19833-78-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |