Imprimer
Oxyde de dihexyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L07076.09 L07076.18
L07076.09EA 36.3 EUR
L07076.09 L07076.18
Oxyde de dihexyle ≥98%
Oxyde de dihexyle
Purity: 98% CAS No.: 112-58-3 Molecular Formula: C12H26O Formula Weight: 186.34 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4204 Odour: Mild Melting Point: -43° Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 1738177 MDL No.: MFCD00009525
Formule: C₁₂H₂₆O
MW: 186.34 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.793
Point d'éclair: 78 °C (172 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009525
Numéro CAS: 112-58-3
EINECS: 203-987-8