Imprimer
4,6-Dibromopyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4600-1G D4600-5G
TCIAD4600-1GEA 51.7 EUR
TCIAD4600-1G TCIAD4600-5G
4,6-Dibromopyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dibromopyrimidine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Numéro MDL: MFCD00233946
Numéro CAS: 36847-10-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C