Imprimer
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-arabinofuranose, 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranose
D4594-1G D4594-5G
TCIAD4594-1GEA 27.5 EUR
TCIAD4594-1G TCIAD4594-5G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate ≥98.0% (par GC)
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formule: C₂₆H₂₁FO₇
Numéro MDL: MFCD00083339
Numéro CAS: 97614-43-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C