Imprimer
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4583-1G D4583-5G
TCIAD4583-1GEA 56.1 EUR
TCIAD4583-1G TCIAD4583-5G
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₅F₂NO₄
Numéro MDL: MFCD11053839
Numéro CAS: 141428-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C