Imprimer
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-[2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethoxy]-1-propyne, Bis-propargyl-PEG3, 4,7,10-Trioxa-1,12-tridecadiyne, 3-(2-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 113 EUR
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (par GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.22 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22201523
Numéro CAS: 126422-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %