Imprimer
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholino)pyrimidine
D4571-1G D4571-5G
TCIAD4571-1GEA 86.9 EUR
TCIAD4571-1G TCIAD4571-5G
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidinyl)morpholine
Formule: C₈H₉Cl₂N₃O
MW: 234.08 g/mol
Numéro MDL: MFCD09746259
Numéro CAS: 52127-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %