Imprimer
Dimethylamine hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4555-1G D4555-5G
TCIAD4555-1GEA 45.1 EUR
TCIAD4555-1G TCIAD4555-5G
Dimethylamine hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dimethylamine hydroiodide
Formule: C₂H₇N
Numéro CAS: 51066-74-1
EINECS: 256-945-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C