2,7-Dibromo-9,9-diphényl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
2,7-Dibromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
D4547-5G
D4547-1G
TCIAD4547-5GEA
92.4
EUR
TCIAD4547-5G
TCIAD4547-1G
2,7-Dibromo-9,9-diphényl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9,9-diphényl-9H-fluorène
Formule:
C₂₅H₁₆Br₂ MW: 476.21 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09907958 Numéro CAS: 186259-63-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |