Imprimer
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
D4526-1G D4526-5G
TCIAD4526-1GEA 19.8 EUR
TCIAD4526-1G TCIAD4526-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192.1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037934
Numéro CAS: 424792-57-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C