Imprimer
2,6-Dichlorobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
D4521-5G D4521-25G
TCIAD4521-5GEA 228 EUR
TCIAD4521-5G TCIAD4521-25G
2,6-Dichlorobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 244°C
Numéro MDL: MFCD00047928
Numéro CAS: 6575-27-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %