Bis(p-tolyl)phosphine oxide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D4520-1G
D4520-5G
TCIAD4520-1GEA
63.8
EUR
TCIAD4520-1G
TCIAD4520-5G
Bis(p-tolyl)phosphine oxide ≥95.0% (par GC)
Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Formule:
C₁₄H₁₅OP Point de fusion: 96°C |
Numéro MDL:
MFCD01445489 Numéro CAS: 2409-61-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |