Imprimer
(R)-(-)-DTBM-SEGPHOS® ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(-)-4,4'-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-3,3'-bi(1,2-methylenedioxybenzene), (R)-(-)-DTBM-SEGPHOS®
D4501-1G D4501-200MG
TCIAD4501-1GEA 125 EUR
TCIAD4501-1G TCIAD4501-200MG
(R)-(-)-DTBM-SEGPHOS® ≥99.0% (par HPLC)
(R)-5,5'-Bis[di(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
Formule: C₇₄H₁₀₀O₈P₂
Numéro MDL: MFCD09753003
Numéro CAS: 566940-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%