Imprimer
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4475-1G D4475-5G
TCIAD4475-1GEA 36.3 EUR
TCIAD4475-1G TCIAD4475-5G
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrCl₂
Point d'ébullition: 112°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03208523
Numéro CAS: 20443-99-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C