Imprimer
3,4-Dichlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4474-1G D4474-5G
TCIAD4474-1GEA 46.2 EUR
TCIAD4474-1G TCIAD4474-5G
3,4-Dichlorobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,4-Dichlorobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD00053009
Numéro CAS: 2670-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C