Imprimer
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4472-1G D4472-5G
TCIAD4472-1GEA 56.1 EUR
TCIAD4472-1G TCIAD4472-5G
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (par GC)
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182.07 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Numéro MDL: MFCD00236119
Numéro CAS: 35042-99-0
ONU: 3271
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %