Imprimer
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DiSC2(3), 3-Ethyl-2-[3-[3-ethyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1-propenyl]benzothiazolium Iodide, 3,3-Diethylthiacarbocyanine iodide, 3-Ethyl-2-(3-(3-ethylbenzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)prop-1-en-1-yl)benzo[d]thiazol-3-ium iodide
D4454-1G D4454-5G
TCIAD4454-1GEA 131 EUR
TCIAD4454-1G TCIAD4454-5G
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Éthyl-2-[(1E,3E)-3-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1-propén-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
Formule: C₂₁H₂₁IN₂S₂
Point de fusion: 268°C
Numéro MDL: MFCD00011956
Numéro CAS: 905-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Lambda max. 555.0 to 560.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 3000 (MeOH, 555.0 to 560.0 nm)