Imprimer
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4434-1G D4434-5G
TCIAD4434-1GEA 33 EUR
TCIAD4434-1G TCIAD4434-5G
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl (3-bromopropyl)phosphonate
Formule: C₇H₁₆BrO₃P
Point d'ébullition: 97°C
Numéro MDL: MFCD00800966
Numéro CAS: 1186-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %