Imprimer
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Asp(OtBu)-OtBu.HCl, H-Asp(OtBu)-OtBu·HCl, L-Aspartic Acid Di-tert-butyl Ester Hydrochloride, (S)-Di-tert-butyl 2-aminosuccinate hydrochloride
D4422-5G D4422-25G
TCIAD4422-5GEA 62.7 EUR
TCIAD4422-5G TCIAD4422-25G
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Di-tert-butyl L-aspartate hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₃NO₄
MW: 281.78 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00034851
Numéro CAS: 1791-13-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.0 deg (C=1,MeOH)