Imprimer
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
D4418-5G D4418-1G
TCIAD4418-5GEA 451 EUR
TCIAD4418-5G TCIAD4418-1G
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₂₀Br₂O₂
MW: 452.1800 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD03093977
Numéro CAS: 65355-08-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%