Imprimer
2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4416-1G D4416-5G
TCIAD4416-1GEA 30.8 EUR
TCIAD4416-1G TCIAD4416-5G
2,3-Dichloro-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Numéro MDL: MFCD03840432
Numéro CAS: 22353-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C