Imprimer
3,6-Dibromo-2-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
D4415-1G D4415-5G
TCIAD4415-1GEA 29.7 EUR
TCIAD4415-1G TCIAD4415-5G
3,6-Dibromo-2-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,6-Dibromo-2-picoline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Numéro MDL: MFCD06254589
Numéro CAS: 39919-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C