Imprimer
Diméthylglyoxime ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
A12810.0E A12810.22 A12810.36
A12810.0EEA 744 EUR
A12810.0E A12810.22 A12810.36
Diméthylglyoxime ≥99%
Diméthylglyoxime
Purity: 99% CAS No.: 95-45-4 Molecular Formula: C4H8N2O2 Formula Weight: 116.12 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 506731 Merck Reference: 14,3246 MDL No.: MFCD00002117
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Point d'ébullition: 53 °C (8 mmHg)
Point de fusion: ∼ 240 °C (dec.)
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 14,3246