Imprimer
2,2-Dichlorocyclopropylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1-Dichloro-2-phenylcyclopropane, (2,2-Dichlorocyclopropyl)benzene
D4410-5G D4410-25G
TCIAD4410-5GEA 20.9 EUR
TCIAD4410-5G TCIAD4410-25G
2,2-Dichlorocyclopropylbenzène ≥98.0% (par GC)
2,2-Dichlorocyclopropylbenzène
Formule: C₉H₈Cl₂
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00001272
Numéro CAS: 2415-80-7
EINECS: 219-326-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %