Imprimer
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl (3-Phenoxyacetonyl)phosphonate, (2-Oxo-3-phenoxypropyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester, (3-Phenoxyacetonyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D4408-200MG D4408-1G
TCIAD4408-200MGEA 70.4 EUR
TCIAD4408-200MG TCIAD4408-1G
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₅O₅P
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00010225
Numéro CAS: 40665-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %