Imprimer
Dicyclopentyl(dimethoxy)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4396-25G D4396-5G
TCIAD4396-25GEA 124 EUR
TCIAD4396-25G TCIAD4396-5G
Dicyclopentyl(dimethoxy)silane ≥98.0% (par GC)
Dicyclopentyl(dimethoxy)silane
Formule: C₁₂H₂₄O₂Si
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD01074471
Numéro CAS: 126990-35-0
EINECS: 404-370-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %