Imprimer
2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4381-5G D4381-25G
TCIAD4381-5GEA 52.8 EUR
TCIAD4381-5G TCIAD4381-25G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₂Br₂ClN
MW: 271.3400 g/mol
Numéro MDL: MFCD08687254
Numéro CAS: 137628-17-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C