Imprimer
Chalcone-α,β-epoxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chalcone Oxide, 2-Benzoyl-3-phenyloxirane, 1,3-Diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one Oxide
D4378-1G D4378-5G
TCIAD4378-1GEA 17.6 EUR
TCIAD4378-1G TCIAD4378-5G
Chalcone-α,β-epoxide ≥98.0% (par GC)
Chalcone-alpha,beta-epoxide
Formule: C₁₅H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00022336
Numéro CAS: 5411-12-1
EINECS: 226-487-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C