Imprimer
4,6-Dimethylisophthalic acid ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4377-200MG D4377-1G
TCIAD4377-200MGEA 70.4 EUR
TCIAD4377-200MG TCIAD4377-1G
4,6-Dimethylisophthalic acid ≥95.0% (par GC)
4,6-Dimethylisophthalic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point de fusion: 298°C
Numéro MDL: MFCD00230851
Numéro CAS: 2790-09-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %