Imprimer
Dibenzothiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophen-2-ylboronic acid
D4373-1G D4373-5G
TCIAD4373-1GEA 49.5 EUR
TCIAD4373-1G TCIAD4373-5G
Dibenzothiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Dibenzothiophene-2-boronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318982
Numéro CAS: 668983-97-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 109.0 %