Imprimer
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4371-1G D4371-5G
TCIAD4371-1GEA 60.5 EUR
TCIAD4371-1G TCIAD4371-5G
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane ≥94.0% (par GC)
1,2-Bis(1-naphthyl)ethane
Formule: C₂₂H₁₈
Numéro MDL: MFCD00037736
Numéro CAS: 15374-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C