1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
1-Decyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
D4351-5G
D4351-25G
TCIAD4351-5GEA
75.9
EUR
TCIAD4351-5G
TCIAD4351-25G
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Decyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule:
C₁₆H₂₇F₆N₃O₄S₂ Point de fusion: -19°C |
Numéro MDL:
MFCD12022376 Numéro CAS: 433337-23-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |