Imprimer
Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
D4345-1G D4345-5G
TCIAD4345-1GEA 34.1 EUR
TCIAD4345-1G TCIAD4345-5G
Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,6-diméthylphénoxy)acétique
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156912
Numéro CAS: 13335-71-2
EINECS: 430-910-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C