Imprimer
5'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4342-1G D4342-5G
TCIAD4342-1GEA 17.6 EUR
TCIAD4342-1G TCIAD4342-5G
5'-Deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formule: C₉H₁₂FN₃O₄
Numéro MDL: MFCD07369278
Numéro CAS: 66335-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 210.0 deg-C