Imprimer
4,9-Dibromoisochroméno[6,5,4-def]isochromène-1,3,6,8-tétrone 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
D4339-5G D4339-1G
TCIAD4339-5GEA 690 EUR
TCIAD4339-5G TCIAD4339-1G
4,9-Dibromoisochroméno[6,5,4-def]isochromène-1,3,6,8-tétrone 98,0 HPLC, T
4,9-Dibromoisochroméno[6,5,4-def]isochromène-1,3,6,8-tétrone
Formule: C₁₄H₂Br₂O₆
MW: 425.97 g/mol
Point de fusion: 350°C
Numéro MDL: MFCD00406909
Numéro CAS: 83204-68-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %