Imprimer
Dobutamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-beta-phenethylamine Hydrochloride
D4335-20MG D4335-100MG
TCIAD4335-20MGEA 49.5 EUR
TCIAD4335-20MG TCIAD4335-100MG
Dobutamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Dobutamine hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₃NO₃
MW: 337.84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153795
Numéro CAS: 49745-95-1
EINECS: 256-464-1
Merck Index: 14,03395
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.00 to 4.30 %