Imprimer
3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,3-Difluoropyrrolidine HCl
D4315-200MG D4315-1G
TCIAD4315-200MGEA 37.4 EUR
TCIAD4315-200MG TCIAD4315-1G
3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3-Difluoropyrrolidine chlorhydrate
Formule: C₄H₇F₂N
MW: 143.56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788948
Numéro CAS: 163457-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C