Imprimer
1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4298-250MG D4298-1G
TCIAD4298-250MGEA 73.7 EUR
TCIAD4298-250MG TCIAD4298-1G
1,11-Dioxa[11]paracyclophane ≥97.0% (par GC)
1,11-Dioxa[11]paracyclophane
Formule: C₁₅H₂₂O₂
Numéro CAS: 6571-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C