Imprimer
2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide, 1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide, [DMPIIm]
D4289-5G D4289-25G
TCIAD4289-5GEA 99 EUR
TCIAD4289-5G TCIAD4289-25G
2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Dimethyl-1-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂
MW: 419.37 g/mol
Point de fusion: 8°C
Numéro MDL: MFCD03788922
Numéro CAS: 169051-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %