Imprimer
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dichloro-7-deazapurine
D4284-1G D4284-5G
TCIAD4284-1GEA 59.4 EUR
TCIAD4284-1G TCIAD4284-5G
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Numéro MDL: MFCD08059278
Numéro CAS: 90213-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 249.0 to 253.0 deg-C