Imprimer
Acétone-oxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10802.0B A10802.18 A10802.30
A10802.0BEA 259 EUR
A10802.0B A10802.18 A10802.30
Acétone-oxime ≥98%
Acétone-oxime
Purity: 98% CAS No.: 127-06-0 Molecular Formula: C3H7NO Formula Weight: 73.10 Flash Point: 60°(140°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 133-135° Beilstein Reference: 1560146 Merck Reference: 14,75 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00002118
Formule: C₃H₇NO
Point d'ébullition: 133…135 °C
Point de fusion: 60…63 °C
Densité: 0.901
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002118
Numéro CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,75