Imprimer
2-(Diisopropylsilyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diisopropyl(2-pyridyl)silane, PyDipSiH
D4264-1G D4264-5G
TCIAD4264-1GEA 79.2 EUR
TCIAD4264-1G TCIAD4264-5G
2-(Diisopropylsilyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2-(Diisopropylsilyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₉NSi
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD22200515
Numéro CAS: 1232692-92-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %