Imprimer
(2,5-Diméthylphényl)acétyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4261-5G D4261-25G
TCIAD4261-5GEA 31.9 EUR
TCIAD4261-5G TCIAD4261-25G
(2,5-Diméthylphényl)acétyle chlorure ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2,5-Diméthylphényl)acétyle chlorure
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD12024950
Numéro CAS: 55312-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %