Imprimer
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-tert-butyl hydrazine-1,2-dicarboxylate, Di-tert-butyl Hydrazodiformate, Di-tert-butyl 1,2-Hydrazinedicarboxylate
D4224-5G D4224-25G
TCIAD4224-5GEA 25.3 EUR
TCIAD4224-5G TCIAD4224-25G
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Di-tert-butyl hydrazodicarboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00015000
Numéro CAS: 16466-61-8
EINECS: 240-512-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C