Imprimer
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D4222-1G D4222-5G
TCIAD4222-1GEA 19.8 EUR
TCIAD4222-1G TCIAD4222-5G
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245.51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052311
Numéro CAS: 6579-54-0
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C