Imprimer
3-(1,3-Dithian-2-ylidène)-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4208-1G D4208-5G
TCIAD4208-1GEA 77 EUR
TCIAD4208-1G TCIAD4208-5G
3-(1,3-Dithian-2-ylidène)-2,4-pentanedione ≥98.0% (par GC)
3-(1,3-Dithian-2-ylidène)-2,4-pentanedione
Formule: C₉H₁₂O₂S₂
MW: 216.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD01096981
Numéro CAS: 55727-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C