Imprimer
((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid gamma-Lactone 3,5-Dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic Acid γ-Lactone 3,5-Dibenzoate
D4207-1G D4207-5G
TCIAD4207-1GEA 33 EUR
TCIAD4207-1G TCIAD4207-5G
((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate ≥98.0% (par HPLC)
((2R,3R)-3-(Benzoyloxy)-4,4-difluoro-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl benzoate
Formule: C₁₉H₁₄F₂O₆
MW: 376.3077 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08458308
Numéro CAS: 122111-01-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +69.0 to +73.0 deg (C=1, CH3CN)