Imprimer
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4206-1G D4206-5G
TCIAD4206-1GEA 31.9 EUR
TCIAD4206-1G TCIAD4206-5G
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine ≥98.0% (par GC)
3,6-Dichloro-4-méthylpyridazine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 151°C
Numéro MDL: MFCD00006465
Numéro CAS: 19064-64-3
EINECS: 242-794-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C